2-Methylthiobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 435 EUR InStock
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamid 98%
2-Methylthiobenzamid
Formel: C₈H₉NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03945350
CAS-Nummer: 53515-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge