1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 165 EUR InStock
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Formel: C₁₄H₂₂BNO₂Si
Melting Pt: 130…135 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08436007
CAS-Nummer: 351457-64-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge