(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR957960-1G OR957960-250MG
APOSOR957960-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR957960-1G APOSOR957960-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077821
CAS-Nummer: 84466-85-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge