2-Valerylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR959517-1G OR959517-5G
APOSOR959517-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR959517-1G APOSOR959517-5G
2-Valerylpyridine 97%
2-Valerylpyridine
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07699185
CAS-Nummer: 7137-97-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge