[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960461-1G OR960461-5G
APOSOR960461-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR960461-1G APOSOR960461-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119.13 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03700708
CAS-Nummer: 274-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge