4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960623-1G OR960623-250MG
APOSOR960623-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR960623-1G APOSOR960623-250MG
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
Formel: C₈H₁₂ClNSi
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870063
CAS-Nummer: 139585-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge