2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Formel: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01716868
CAS-Nummer: 14214-31-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge