2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR964017-1G OR964017-250MG
APOSOR964017-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR964017-1G APOSOR964017-250MG
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669336
CAS-Nummer: 13729-77-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge