N-Methyl-2-thiazolamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR964710-1G OR964710-250MG OR964710-5G
APOSOR964710-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR964710-1G APOSOR964710-250MG APOSOR964710-5G
N-Methyl-2-thiazolamine 97%
N-Methyl-2-thiazolamine
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114.1700 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09966061
CAS-Nummer: 6142-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge