4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR965662-100MG OR965662-1G OR965662-250MG
APOSOR965662-100MGEA 145 EUR InStock
APOSOR965662-100MG APOSOR965662-1G APOSOR965662-250MG
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
4-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213310
CAS-Nummer: 672324-91-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge