2-Oxo-4-phenylbutansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9775-100G OR9775-25G OR9775-5G
APOSOR9775-100GEA 107 EUR InStock
APOSOR9775-100G APOSOR9775-25G APOSOR9775-5G
2-Oxo-4-phenylbutansäure 97%
2-Oxo-4-phenylbutyric acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Melting Pt: 49 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00969471
CAS-Nummer: 710-11-2
EINECS: 211-916-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge