1-Brom-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Brom-2-nitrobenzol 98%
1-Brom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 261 °C
Melting Pt: 40…42 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007045
CAS-Nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge