4-Piperidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
4-Piperidinol 95%
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 108…114 °C/10mmHg
Melting Pt: 86…90 °C
Flash-Pt: 108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge