Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formel: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Melting Pt: 350 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092989
CAS-Nummer: 2926-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge