7-Fluorchinaldin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0635-5G PC0635-10G
APOSPC0635-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC0635-5G APOSPC0635-10G
7-Fluorchinaldin
7-Fluorchinaldin
Formel: C₁₀H₈FN
Siedepunkt: 120 °C/15mmHg
Melting Pt: 47…51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683029
CAS-Nummer: 1128-74-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge