2-Nitrotetrafluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0998-100MG PC0998-250MG
APOSPC0998-100MGEA 29 EUR InStock
APOSPC0998-100MG APOSPC0998-250MG
2-Nitrotetrafluoroaniline
2-Nitrotetrafluoroaniline
Formel: C₆H₂F₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278791
CAS-Nummer: 6157-98-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge