2,4,6-Trifluorrtoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC10093-5G PC10093-1G
APOSPC10093-5GEA 560 EUR InStock
APOSPC10093-5G APOSPC10093-1G
2,4,6-Trifluorrtoluol 95%
2,4,6-Trifluorrtoluol
Formel: C₇H₅F₃
Siedepunkt: 105…110 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 20 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039204
CAS-Nummer: 93343-11-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge