(Pentafluorethyl)trimethylsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1217-1G PC1217-25G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 55.5 EUR InStock
APOSPC1217-1G APOSPC1217-25G APOSPC1217-5G
(Pentafluorethyl)trimethylsilan 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formel: C₅H₉F₅Si
MW: 192.21 g/mol
Siedepunkt: 60…70 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04116436
CAS-Nummer: 124898-13-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..