Brompentafluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1530-25G PC1530-5G
APOSPC1530-25GEA 1660 EUR InStock
APOSPC1530-25G APOSPC1530-5G
Brompentafluorethan 97%
Bromopentafluoroethane
Formel: BrF₂CCF₃
Siedepunkt: –21 °C
Dichte: 1,8098 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 354-55-2
UN: 3163
ADR: 2.2,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge