5-Chlor-2-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1930-25G PC1930-5G
APOSPC1930-25GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G
5-Chlor-2-fluortoluol 99%
5-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1.188 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018504
CAS-Nummer: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge