2-Brom-5-fluorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC201057-100MG PC201057-1G PC201057-250MG
APOSPC201057-100MGEA 42.2 EUR InStock
APOSPC201057-100MG APOSPC201057-1G APOSPC201057-250MG
2-Brom-5-fluorpyrazin 98%
2-Bromo-5-fluoropyrazine
Formel: C₄H₂BrFN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702726
CAS-Nummer: 1209459-10-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge