6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC201088-100MG PC201088-1G PC201088-250MG
APOSPC201088-100MGEA 121 EUR InStock
APOSPC201088-100MG APOSPC201088-1G APOSPC201088-250MG
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one
Formel: C12H13FN2O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23099569
CAS-Nummer: 1242156-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge