4-Fluorbenzamidoxim 93%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2090-10G PC2090-25G
APOSPC2090-10GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC2090-10G APOSPC2090-25G
4-Fluorbenzamidoxim 93%
4-Fluorbenzamidoxim
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154.14 g/mol
Melting Pt: 92…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216571
CAS-Nummer: 69113-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge