3-Brom-5-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 130 EUR InStock
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Brom-5-fluorbenzaldehyd 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Melting Pt: 41…43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116319
CAS-Nummer: 188813-02-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge