Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC2418-1G PC2418-5G PC2418-25G
APOSPC2418-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC2418-1G APOSPC2418-5G APOSPC2418-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.19 g/mol
Siedepunkt: 98…105 °C/0.41mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216523
CAS-Nummer: 212755-77-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge