2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 77 EUR InStock
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Formel: C₄HBrF₆
Siedepunkt: 55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095421
CAS-Nummer: 400-41-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge