Difluoressigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2570-100G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC2570-100G APOSPC2570-500G
Difluoressigsäure 98%
Difluoressigsäure
Formel: C₂H₂F₂O₂
MW: 96.03 g/mol
Siedepunkt: 134 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004220
CAS-Nummer: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge