1-Iod-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2601-1G PC2601-5G PC2601-10G
APOSPC2601-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC2601-1G APOSPC2601-5G APOSPC2601-10G
1-Iod-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅F₄IO
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 863323-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge