5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC28216-1G PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC28216-1G APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄FNO₂
MW: 223.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18904305
CAS-Nummer: 1176161-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge