cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2838-1G PC2838-5G
APOSPC2838-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC2838-1G APOSPC2838-5G
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Formel: C₄H₂F₆
MW: 164.05 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Dichte: 1.778 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094205
CAS-Nummer: 22819-47-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge