Dimethylfluormalonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3013-25G PC3013-5G PC3013-1G
APOSPC3013-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC3013-25G APOSPC3013-5G APOSPC3013-1G
Dimethylfluormalonat 97%
Dimethylfluormalonat
Active fluoromethylene group, useful reagent for the synthesis of fluoro-heterocycles, e.g Pyrimidines; also can produce fluorinated trisubstituted alkenes, ask for refs.
Formel: C₅H₇FO₄
MW: 150.11 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C/45mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054680
CAS-Nummer: 344-14-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..