Dimethyl-tetrafluorsuccinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3016T-25G PC3016T-5G PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC3016T-25G APOSPC3016T-5G APOSPC3016T-100G
Dimethyl-tetrafluorsuccinat 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formel: C₆H₆F₄O₄
Siedepunkt: 177…178 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043947
CAS-Nummer: 356-36-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge