2,4-Difluorbenzamidoxim 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC302158-5G PC302158-10G PC302158-1G
APOSPC302158-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC302158-5G APOSPC302158-10G APOSPC302158-1G
2,4-Difluorbenzamidoxim 97%
2,4-Difluorbenzamidoxim
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 883022-90-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge