4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC302345-1G PC302345-5G
APOSPC302345-1GEA 169 EUR InStock
APOSPC302345-1G APOSPC302345-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398465
CAS-Nummer: 1070774-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge