4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201022
CAS-Nummer: 1373921-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge