7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3131E-25G PC3131E-1G PC3131E-5G
APOSPC3131E-25GEA 261 EUR InStock
APOSPC3131E-25G APOSPC3131E-1G APOSPC3131E-5G
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride
Formel: C₇HClF₁₂O
Siedepunkt: 130…135 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153143
CAS-Nummer: 41405-35-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge