3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3907-25G PC3907-5G
APOSPC3907-25GEA 403 EUR InStock
APOSPC3907-25G APOSPC3907-5G
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1
Formel: C₅H₃F₇
Siedepunkt: 21…25 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043835
CAS-Nummer: 88562-41-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge