4-Fluor-N-isopropylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC3954-5G PC3954-1G PC3954-25G
APOSPC3954-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC3954-5G APOSPC3954-1G APOSPC3954-25G
4-Fluor-N-isopropylbenzamid
4-Fluor-N-isopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂FNO
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01214150
CAS-Nummer: 70001-45-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge