2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 220 EUR InStock
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₃F₆NO
Melting Pt: 65…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053173
CAS-Nummer: 31253-34-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge