3,6-Difluoropyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400719-1G PC400719-5G PC400719-250MG
APOSPC400719-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC400719-1G APOSPC400719-5G APOSPC400719-250MG
3,6-Difluoropyridazine 95%
3,6-Difluoropyridazine
Formel: C4H2F2N2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909693
CAS-Nummer: 33097-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge