3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC406004-100MG PC406004-250MG
APOSPC406004-100MGEA 152 EUR InStock
APOSPC406004-100MG APOSPC406004-250MG
3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
Formel: C₄H₈FNO
MW: 105.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18073259
CAS-Nummer: 883311-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge