Heptafluorobutyrylamidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4125-10G PC4125-1G PC4125-5G
APOSPC4125-10GEA 236 EUR InStock
APOSPC4125-10G APOSPC4125-1G APOSPC4125-5G
Heptafluorobutyrylamidine
Heptafluorobutyrylamidine
Formel: C₄H₃F₇N₂
Melting Pt: 53…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236736
CAS-Nummer: 375-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge