4-Fluor-3-phenoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 464 EUR InStock
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluor-3-phenoxybenzaldehyd 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Siedepunkt: 310 °C
Dichte: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318148
CAS-Nummer: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge