5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4455-1G PC4455-250MG PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC4455-1G APOSPC4455-250MG APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 94…95 °C/15mmHg
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02262192
CAS-Nummer: 407-62-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge