4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00156072
CAS-Nummer: 110003-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge