N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC450270-100G PC450270-25G PC450270-5G
APOSPC450270-100GEA 964 EUR InStock
APOSPC450270-100G APOSPC450270-25G APOSPC450270-5G
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Formel: C₈H₂₂F₃N
Siedepunkt: 93…95 °C/4mmHg
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144880
CAS-Nummer: 131600-43-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge