4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4618-1G PC4618-5G
APOSPC4618-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC4618-1G APOSPC4618-5G
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Formel: C₁₄H₉F₃N₂S
Melting Pt: 78…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793554
CAS-Nummer: 320421-51-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge