2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4653-100G PC4653-25G PC4653-500G
APOSPC4653-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC4653-100G APOSPC4653-25G APOSPC4653-500G
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol 95%
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol
Contains up to 5% CF3CF(CH2OH)CHF2
Formel: C₄H₄F₆O
Siedepunkt: 114…115 °C
Dichte: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042309
CAS-Nummer: 382-31-0
EINECS: 206-842-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge