Perfluorpropen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4790-100G PC4790-500G
APOSPC4790-100GEA 219 EUR InStock
APOSPC4790-100G APOSPC4790-500G
Perfluorpropen 99%
Perfluorpropen
Formel: C₃F₆
MW: 150.02 g/mol
Siedepunkt: –29 °C
Melting Pt: –153 °C
Dichte: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000447
CAS-Nummer: 116-15-4
EINECS: 204-127-4
UN: 1858
ADR: 2.2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge