Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC4812-2KG PC4812-500G
APOSPC4812-2KGEA 288 EUR InStock
APOSPC4812-2KG APOSPC4812-500G
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) in wässriger Lösung
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formel: H₂ZrF₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082965
CAS-Nummer: 12021-95-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge